Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsas para autoclave BHD de 2 capas con cierre de cordón Tyvek™
BIOPHARMA
Código de producto. 17785249 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 1 in
4 x 2 in
6 x 1 in
6 x 2 in
8 x 1 in
8 x 3 in
10 x 2 in
10 x 3 in
Capacidad (métrico):
118 mL
177 mL
237 mL
295 mL
591 mL
710 mL
887 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17785249 4 x 1 in 118 mL paquete de 500
17795249 6 x 1 in 177 mL paquete de 500
17705259 8 x 1 in 237 mL paquete de 500
17725259 4 x 2 in 237 mL paquete de 500
17735259 6 x 2 in 295 mL paquete de 500
17745259 10 x 2 in 591 mL paquete de 500
17755259 8 x 3 in 710 mL paquete de 500
17765259 10 x 3 in 887 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17785249 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BNWBG0104D2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4960.00€
    3994.16€ / paquete de 500
    Ahorro 965.84€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana eficaz de 2 capas
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave hasta 135 °C
  • Mejora significativa del proceso en comparación con el envoltorio con papel Bio-Shield
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 8
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Azul
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Celulosa
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Intervalo de temperatura (métrico) 135 °C
Dimensiones (L x An) 4 x 1 in
Longitud (imperial) 4 in
Anchura (imperial) 1 in
Tipo de producto Bolsa para autoclave
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 118 mL
Longitud (métrico) 10,2 cm
Anchura (métrico) 2,54 cm