Learn More
2-piperidino-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10603245 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10565934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603245 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64104DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 129865-52-7
Fórmula molecular C9H12N2OS
Peso molecular (g/mol) 196.27
Número MDL MFCD01568826
Clave InChI NWOAHSDBLWFXAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-1cuk2, piperidinothiazolecarbaldehyde, 2-piperidinothiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-ylthiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479774
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.27
Porcentaje de pureza 97%