Learn More
2-Fosfo-L-ácido ascórbico Sal Trisódica, TRC
Código de producto. 30414180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414180 25 g -
30410268 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35400325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66170-10-3
Fórmula molecular C6H6Na3O9P
Peso molecular (g/mol) 322.05
Sinónimo Ascorbic Acid Phosphate Sodium Salt, L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Trisodium Salt, Sodium Ascorbyl Phosphate, Stay-C 50, Trisodium Ascorbate-2-phosphate, VCP-NA
Nombre IUPAC trisodio; [(2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3-óxido-5-oxo-2H-furano-4-il] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])OP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phospho-L-ascorbic Acid Trisodium Salt
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.9443