Learn More
2-Fenilpentano, tecnología. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369559 1 g 1 g
11460631 5 g 5 g
11470631 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20114.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2719-52-0 | C11H16 | 148.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2719-52-0
Fórmula molecular C11H16
Peso molecular (g/mol) 148.25
Número MDL MFCD00027145
Clave InChI LTHAIAJHDPJXLG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-phenylpentane, sec-pentylbenzene, benzene, sec-pentyl, sec-amylbenzene, benzene, 1-methylbutyl, 1-phenyl-1-methylbutane, s-amylbenzene, d-2-phenyl-pentane, sec-amyl benzene, methylbutyl benzene
PubChem CID 17627
Nombre IUPAC Pentan-2-ilbenceno
SMILES CCCC(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpentane
Densidad 0.86
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.25
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico