Learn More
2-Fenilmalonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451537 1 g 1 g
11461537 5 g 5 g
11471537 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24972.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10255-95-5 | C9H10N2O2 | 178.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10255-95-5
Fórmula molecular C9H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00051776
Clave InChI CPSUAFUQJBJMPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylmalonamide, propanediamide, 2-phenyl, phenylmethane-1,1-dicarboxamide, phenylmalonamide, 2-phenyl-malonamide, 2-phenylmalondiamide, acmc-20anni, maybridge1_000163, ksc492s5h
PubChem CID 2747536
Nombre IUPAC 2-fenilpropanodiamida
SMILES NC(=O)C(C(N)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylmalonamide
Punto de fusión ∼233°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2446518
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%