Learn More
2-Fenilindeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17231326 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17231326 5 g 5 g
17221326 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231326 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467770050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4505-48-0
Fórmula molecular C15H12
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD00239514
Clave InChI BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-indeno
SMILES C1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylindene
Punto de fusión 157.0°C to 161.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26