Learn More
2-Pentina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11317915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11317915 5 g 5 g
11327915 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11317915 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02973.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 627-21-4 | C5H8 | 68.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 627-21-4
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Número MDL MFCD00009380
Clave InChI NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 12310
Nombre IUPAC pent-2-ino
SMILES CCC#CC
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Pentyne
Punto de fusión -109°C
Punto de ebullición 55°C to 56°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1696938
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza ≥98%