Learn More
2-Pentyne, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10319120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10319120 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10319120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307380050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentyne
Nombre de nota 98%
CAS 627-21-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.71g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H8
Fórmula lineal CH5CCCH3
Índice de refracción 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00009380
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
Clave InChI NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC#CC
Nombre IUPAC pent-2-ino
Peso molecular (g/mol) 68.12
PubChem CID 12310
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid