Learn More
2-Penteno, cis-trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453328 25 g 25 g
11463328 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17736.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-68-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Pentene (mixture of cis and trans) is used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-el penteno (mezcla de cis y trans) se utiliza en la síntesis de policiclopenteno mediante polimerización de metátesis de apertura de anillo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-68-2
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00009384
Clave InChI QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Sinónimo trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
SMILES CC\C=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentene
Nombre de nota cis + trans
Densidad 0.65
Punto de ebullición 36°C to 38°C
Temperatura de inflamación −45°C (−49°F)
Olor Petroleum-like
Fórmula lineal CH3CH2CH=CHCH3
Índice de refracción 1.38
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 969151
Índice Merck 14,7123
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Nombre IUPAC (2Z)-pent-2-ene
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Porcentaje de pureza 98%