Learn More
2-Pentanona, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10034143 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10034143 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10193450 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10606264 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11701391 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10034143 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-87-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Clave InChI XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Nombre IUPAC pentan-2-ona
SMILES CCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentanone
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.8090g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 103.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO(CH2)CH3
Índice de refracción 1.3890 to 1.3910
Cantidad 1 L
Beilstein 01,676
Índice Merck 15,6187
Gravedad específica 0.809
Información de solubilidad Solubility in water: 43g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido