Learn More
2-Octeno, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326686 25 g 25 g
11316686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03862.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111-67-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-67-1
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00009532
Clave InChI ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Sinónimo trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
Nombre IUPAC (E)-oct-2-eno
SMILES CCCCCC=CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octene
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.715
Punto de ebullición 123°C to 125°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719495
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 98%