Learn More
ÁcidO 2-O-alfa-D-Glucopiranosilo-L-ascórbico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448019 5 g 5 g
15438019 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66601.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129499-78-1 | C12H18O11 | 338.265 g/mol
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid reduce the free radicals that result from UV irradiation of the skin, and significantly reduce cell damage and photo-aging. It also promotes collagen synthesis. It can function as an antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-ascórbico 2-O-alfa-D-glucopiranosilo reduce los radicales libres que se producen por la irradiación UV de la piel, y reduce significativamente el daño celular y el fotoenvejecimiento. También promueve la síntesis de colágeno. Puede funcionar como un antioxidante.
Solubilidad
Soluble en agua. (879 g/l) a 25 °C.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129499-78-1
Fórmula molecular C12H18O11
Peso molecular (g/mol) 338.265
Número MDL MFCD23701380
Clave InChI MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
Sinónimo l-ascorbic acid 2-glucoside, aa-2g, unii-2v52r0nhxw, 2-o-alpha-d-glucopyranosyl-l-ascorbic acid, 2v52r0nhxw, l-ascorbic acid-2-glucoside, ascorbic acid 2-o-glucoside, ascorbyl glucoside, l-ascorbic acid 2-o-alpha-glucoside, l-ascorbicacid2-glucoside
PubChem CID 54693473
ChEBI CHEBI:81685
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3-hidroxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2H-furano-5-ona
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2=C(C(OC2=O)C(CO)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid
Punto de fusión 158°C to 163°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water. (879g/L) at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.26
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo