Learn More
2-n-Propil-1-heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449520 5 g 5 g
11439520 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50340.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10042-59-8 | C10H22O | 158.285 g/mol
2-n-Propyl-1-heptanol is used as a starting material for the production of plasticizers for PVC, e.g. Palatinol™ 10-P.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-n-propil-1-heptanol se utiliza como material de partida para la producción de plastificadores para PVC, por ejemplo, el Palatinol™ 10-P.
Solubilidad
Insoluble en agua. Miscible con los disolventes orgánicos más comunes.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-59-8
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00046768
Clave InChI YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
PubChem CID 24847
Nombre IUPAC 2-propilheptan-1-ol
SMILES CCCCCC(CCC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propyl-1-heptanol
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.