Learn More
2-N-Methyl-2-pyridylaminoethanol, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10620775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; Glass bottle
Código de producto.
10620775 25g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10620775 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373150250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-N-Methyl-2-pyridylaminoethanol
CAS 122321-04-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C8H12N2O
Índice de refracción 1.5705 to 1.5735 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD02667633
Cantidad 25g
Sinónimo 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol
Clave InChI MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(CCO)C1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethanol
Peso molecular (g/mol) 152.197
PubChem CID 737420
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza ≥97.5%