Learn More
2-Morfolinopirimidina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10768245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10768245 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10400944 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10768245 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69504CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 842974-69-0
Fórmula molecular C9H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 193.206
Número MDL MFCD06589848
Clave InChI XDMVIYFKCVJZHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160978
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilpirimidina-5-carbaldehído
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 97%