Learn More
(2-Morfolinopirimidin-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10727485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10727485 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10411134 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727485 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69509DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 937796-13-9
Fórmula molecular C9H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 195.222
Número MDL MFCD09966160
Clave InChI KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 42556095
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilpirimidin-5-il)metanol
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Morpholinopyrimidin-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 97%