Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-morfolinopiridina-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11997041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11997041 5 g 5 g
11987041 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11997041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445200050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 888721-86-6 | C15H23BN2O3 | 290.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 888721-86-6
Fórmula molecular C15H23BN2O3
Peso molecular (g/mol) 290.17
Número MDL MFCD11054039
Clave InChI HZJIGVGLNZISJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 2-morpholinopyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-morpholino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-morpholine
PubChem CID 21081661
Nombre IUPAC 4-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-il]morfolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 85°C to 86°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Morpholinopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.