Learn More
(2-Morfolinopirid-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10643045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10643045 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10109552 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643045 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43109CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 556109-99-0
Fórmula molecular C10H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 194.234
Número MDL MFCD08271915
Clave InChI ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 7537566
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilpiridin-4-il)metanol
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%