Learn More
(2-Morfolino-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10581492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581492 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10029281 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24609DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 423768-55-2
Fórmula molecular C10H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD03086196
Clave InChI WESHZTWFDUKWGL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776571
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilpiridin-3-il)metanol
SMILES OCC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%