Learn More
2-Morfolino-3-piridinamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10620913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10620913 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10445892 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10620913 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24614EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 51627-47-5
Fórmula molecular C9H13N3O
Peso molecular (g/mol) 179.223
Número MDL MFCD03001243
Clave InChI DHYQHRDXKCKJAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinopyridin-3-amine, 2-morpholino-3-pyridinamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 2-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 2-morpholin-4-yl-pyridin-3-ylamine, 3-amino-2-morpholinopyridine, 3-pyridinamine,2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776573
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilpiridin-3-amina
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholino-3-pyridinamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%