Learn More
2-Morfolino-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10694575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10694575 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10545164 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694575 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62404CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1011-41-2
Fórmula molecular C8H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 198.24
Número MDL MFCD01568825
Clave InChI VDZWHWVAMDQEBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholinothiazole-5-carbaldehyde, acmc-20anpj, morpholinothiazolecarbaldehyde, 5-formyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479770
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.25
Porcentaje de pureza 97%