Learn More
2-Morfolino-1,3-tiazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10748655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10748655 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10566914 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10748655
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62804CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 126533-97-9
Fórmula molecular C8H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 198.24
Número MDL MFCD09817537
Clave InChI JPJSUXPYPAQDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinothiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, acmc-20ahfg, 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyd
PubChem CID 15053579
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carbaldehído
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.25
Porcentaje de pureza 97%