Learn More
2-Metilundecano, TRC
Código de producto. 30478849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478849 50 mg 50 miligramos
30482878 250 mg 250 miligramos
30478277 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM70679050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7045-71-8
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.33
Nombre IUPAC 2-metilundecano
SMILES CCCCCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylundecane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.2035