Learn More
Ácido 2-metilsulfonilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10656641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656641 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 GR
1 options
Código de producto. 10656641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424830025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylsulphonylbenzoic acid
Nombre de nota 95%
CAS 33963-55-2
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 136.0°C to 141.0°C
Color Gris o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O4S
Fórmula lineal SO2CH3C6H4COOH
Número MDL MFCD00216492
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Clave InChI BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metilsulfonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 200.22
PubChem CID 284342
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylsulphonylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2