Learn More
2-(Metilsulfonil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15315048 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15315048 5 g 5 g
15305048 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15315048 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455750050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27489-33-4 | C7H8O3S | 172.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27489-33-4
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.2
Clave InChI ZWTZHHHSRDUVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 598998
Nombre IUPAC 2-metilsulfonilfenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylsulfonyl)phenol
Punto de fusión 88.0°C to 90.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula lineal HOC6H4SO2CH3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-methylsulfonyl phenol, 2-methanesulfonylphenol, 2-methylsulfonyl benzenol, phenol, 2-methylsulfonyl, phenol,2-methylsulfonyl, phenol, o-methylsulfonyl, methylsulfonylphenol, methylsulfonylbenzenol, acmc-1cbus, 2-methanesulfonyl-phenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylsulfonyl)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.