Learn More
Ácido 2-(metilsulfonil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446690 1 g 1 g
11456690 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51018.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33963-55-2
Fórmula molecular C8H8O4S
Peso molecular (g/mol) 200.208
Número MDL MFCD00216492
Clave InChI BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylsulfonyl benzoic acid, 2-methanesulfonylbenzoic acid, 2-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-methanesulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methylsulfonyl, 2-methylsulfonyl benzenecarboxylic acid, 2-methylsulphonyl benzoic acid, 2-mesylbenzoic acid, pubchem18527, methylsulfonylbenzoic acid
PubChem CID 284342
Nombre IUPAC ácido 2-metilsulfonilbenzoico
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Punto de fusión 136°C to 141°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza 98%