Learn More
Ácido 2-(metilsulfonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449187 5 g 5 g
15439187 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52445.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 330804-03-0 | C7H9BO4S | 200.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330804-03-0
Fórmula molecular C7H9BO4S
Peso molecular (g/mol) 200.015
Número MDL MFCD02179472
Clave InChI MSQFFCRGQPVQRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylsulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfonylphenyl boronic acid, 2-methanesulfonyl phenylboronic acid, 2-methylsulphonyl phenylboronic acid, 2-methanesulfonylphenylboronic acid, 2-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 2-methylsulfonyl benzeneboronic acid, b-2-methylsulfonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773539
Nombre IUPAC ácido (2-metilsulfonilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 78°C to 84°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.02
Porcentaje de pureza 98%