Learn More
2-metilpentano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307935 500 mL 500 ml
11397925 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11307935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03001.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 107-83-5 | C6H14 | 86.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 2-metilpentano se emplea como materia prima, disolvente de caucho y disolvente de extracción de aceite vegetal. También se utiliza como disolvente en adhesivos. Además, se utiliza como producto intermedio en la síntesis orgánica y tiene aplicaciones en alimentos, conservantes, cosméticos, productos farmacéuticos, bebidas y potenciadores del sabor.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, acetona y cloroformo. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-83-5
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00009406
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
Nombre IUPAC 2-metilpentano
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpentane
Punto de fusión -154°C
Densidad 0.653
Punto de ebullición 61°C to 62°C
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Olor Petroleum-like
Índice de refracción 1.371
Cantidad 500 mL
Número UN UN1208
Beilstein 1730735
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,acetone and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylpentane