Learn More
2-metilpentano, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10222652 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10222652
Marca: Thermo Scientific Acros 127340010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 107-83-5 | C6H14 | 86.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-83-5
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD00009406
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
Nombre IUPAC 2-metilpentano
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpentane
Nombre de nota Pure
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -154.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 60.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3700 to 1.3720
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 148
Gravedad específica 0.66
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.