Learn More
2-Metilnonano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475796 25 g 25 g
11455796 1 g 1 g
11465796 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20849.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 871-83-0 | C10H22 | 142.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871-83-0
Fórmula molecular C10H22
Peso molecular (g/mol) 142.29
Número MDL MFCD00027321
Clave InChI SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonane, 2-methyl, c9-11 isoparaffin, alkanes, c9-11-iso, 2-methylnonane, unii-382akh052v, isodecane, octane, dimethyl, iso-decane, 2-methyl nonane, c10-13 isoparaffin
PubChem CID 13379
Nombre IUPAC 2-Metilnonano
SMILES CCCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylnonane
Densidad 0.72
Punto de ebullición 166°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Olor Petroleum-like
Fórmula lineal CH3(CH2)6CH(CH3)2
Índice de refracción 1.41
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1696990
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.29
Porcentaje de pureza ≥98%