Learn More
2-Metilnaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367715 100 g 100 g
11377715 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02459.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142.201 g/mol
The main uses of methylnaphthalene are as a raw material for dyestuff dispersants and heat transfer oils, and as a solvent for agricultural chemical. It has been used as an indicator of smoke exposure in food and packaging materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilnaftaleno se usa, principalmente, como materia prima para dispersantes de colorante y aceites térmicos, y como disolvente para productos químicos agrícolas. También se ha utilizado como indicador de la exposición al humo en alimentos y materiales de embalaje.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-57-6
Fórmula molecular C11H10
Peso molecular (g/mol) 142.201
Número MDL MFCD00004118
Clave InChI QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
Nombre IUPAC 2-metilnaftaleno
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylnaphthalene
Punto de fusión 31°C to 35°C
Densidad 1.001
Punto de ebullición 241°C to 243°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 906859
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylnaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylnaphthalene