Learn More
2-Metilnaftaleno, 96%
Código de producto. 10647092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647092 500 g Frasco de vidrio 500 g
10031170 5 g Frasco de vidrio 5 g
10473395 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127175000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142,2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-57-6
Fórmula molecular C11H10
Peso molecular (g/mol) 142.2
Número MDL MFCD00004118
Clave InChI QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
Nombre IUPAC 2-metilnaftaleno
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylnaphthalene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 96
Punto de fusión 32°C to 36°C
Color Blanco
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 241°C to 242°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH3
Cantidad 500 g
Beilstein 05, 567
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación