Learn More
2-Metilnaftaleno, 96%
Código de producto. 10031170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10031170 5 g Frasco de vidrio 5 g
10647092 500 g Frasco de vidrio 500 g
10473395 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10031170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127170050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142,2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-57-6
Fórmula molecular C11H10
Peso molecular (g/mol) 142.2
Número MDL MFCD00004118
Clave InChI QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
Nombre IUPAC 2-metilnaftaleno
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylnaphthalene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 96
Punto de fusión 32°C to 36°C
Color Blanco
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 241°C to 242°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 567
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylnaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylnaphthalene
RU– Solo para uso en investigación