Learn More
2-Methylindene, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 30117538 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30117538 5 g 5 g
30117504 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30117538 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2177-47-1 | C10H10 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2177-47-1
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00274253
Clave InChI YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-methyl-1H-indene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindene
Densidad 0.9710 g/mL
Temperatura de inflamación 76°C
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.971
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19