Learn More
2-metilheptano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11356649 1 g 1 g
11366649 5 g 5 g
11376649 25 g 25 g
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11356649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26220.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 592-27-8 | C8H18 | 114.232 g/mol
2-methylheptane is a gas detector and it is used in RD DIN40 respirator mask with gas filter type A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilheptano es un detector de gas y se utiliza en la máscara respiratoria RD DIN40 con filtro de gas tipo A.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-27-8
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00009518
Clave InChI JVSWJIKNEAIKJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptane, 2-methyl, methylheptane, 2-methyl-heptane, unii-yu6su8ccvb, yu6su8ccvb, hexane, dimethyl, dimethylhexane, acmc-1avkm, 2-methylheptane, ch3 2ch ch2 4ch3
PubChem CID 11594
Nombre IUPAC 2-metilheptano
SMILES CCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylheptane
Densidad 0.698
Punto de ebullición 116°C
Temperatura de inflamación 4°C (40°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2CH2CH2CH3
Índice de refracción 1.395
Cantidad 1 g
Número UN UN1262
Beilstein 1696862
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza 99%