Learn More
2-Metildecano, TRC
Código de producto. 30481246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481246 1 g 1 g
30483143 100 mg 100 miligramos
30469834 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM0912051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6975-98-0
Fórmula molecular C11H24
Peso molecular (g/mol) 156.31
Sinónimo Isoundecane, Isopah H, Isopar G
Nombre IUPAC 2-metildecano
SMILES CCCCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyldecane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1878