Learn More
2-Metilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334554 5 g 5 g
11324554 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334554 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01312.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 643-58-3 | C13H12 | 168.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-58-3
Fórmula molecular C13H12
Peso molecular (g/mol) 168.239
Número MDL MFCD00008517
Clave InChI ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbiphenyl, 2-methyl-1,1'-biphenyl, 2-phenyltoluene, 2-methyl biphenyl, o-phenyltoluene, o-methylbiphenyl, 2-methyl-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-methyl, biphenyl, 2-methyl, unii-x937mq8s1t
PubChem CID 12563
Nombre IUPAC 1-metil-2-fenilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbiphenyl
Punto de fusión 0°C
Densidad 1.01
Punto de ebullición 256°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.591
Cantidad 5 g
Beilstein 2039655
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 98%