Learn More
2-Metilbenzhidrol, TRC
Código de producto. 30135938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135938 10 g 10 g
30012803 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28892010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5472-13-9
Fórmula molecular C14 H14 O
Peso molecular (g/mol) 198.26
Sinónimo (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol, Benzenemethanol, 2-methyl-α-phenyl-, Benzhydrol, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-α-phenylbenzenemethanol, (2-Methylphenyl)phenylmethanol, 2-Methylbenzhydrol, NSC 27910, Phenyl(2-tolyl)methanol, Phenyl(o-tolyl)methanol, o-Methylbenzhydrol, α-(2-Methylphenyl)benzenemethanol, α-(2-Methylphenyl)benzyl alcohol
Nombre IUPAC (2-metilfenil)-fenilmetanol
SMILES Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1045