Learn More
2-Metilbencidrol, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11496196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496196 500 g 500 g
11476196 25 g 25 g
11486196 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23021.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5472-13-9
Fórmula molecular C14H14O
Peso molecular (g/mol) 198.265
Número MDL MFCD00004490
Clave InChI MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzhydrol, phenyl o-tolyl methanol, benzhydrol, 2-methyl, 2-methylphenyl phenylmethanol, o-methylbenzhydrol, phenyl-o-tolyl-methanol, 2-methylphenyl-phenylmethanol, benzenemethanol, 2-methyl-.alpha.-phenyl, 2-methylphenyl phenyl methanol, phenyl-o-tolylcarbinol
PubChem CID 95659
Nombre IUPAC (2-metilfenil)-fenilmetanol
SMILES CC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzhydrol
Punto de fusión 93°C to 95°C
Punto de ebullición 323°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1952703
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza ≥98%