Learn More
2-(Metil-2-piridilamino)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477236 250 g 250 g
11467236 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25555.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 122321-04-4 | C8H12N2O | 152.197 g/mol
2-Methyl-2-pyridylaminoethanol is used as a reagent to synthesize Rosiglitazone (Maleate: R693500), a thiazolinedione drug used to reduce insulin resistance in patients with Type 2 diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-2-piridilaminoetanol se utiliza como reactivo para sintetizar rosiglitazona (maleato: R693500), un fármaco de tiazolinediona utilizado para reducir la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122321-04-4
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.197
Número MDL MFCD02667633
Clave InChI MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol
PubChem CID 737420
Nombre IUPAC 2-[metil(piridín-2-il)amino]etanol
SMILES CN(CCO)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Índice de refracción 1.575
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%