Learn More
2-Metil-2-buteno, téc. 90 %, resto principalmente 2-metil-1-buteno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338297 100 g 100 g
11348297 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031853.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Methyl-2-butene is used to prepare 3-Brom-2.3-dimethyl-1.1-dicyan-butan in the presence of 2,2'-azobis-(2,4-dimethyl-4-methoxyvaleronitrile) as a catalyst. It is used as a precursor for peroxyacetyl nitrate for the calibration purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-35-9
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00009276
Clave InChI BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
Nombre IUPAC 2-metilbut-2-eno
SMILES CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butene
Punto de fusión -134°C
Color Incolora
Densidad 0.662 g/mL
Punto de ebullición 36°C to 40°C
Temperatura de inflamación -45°C (-49°F)
Olor Mild
Notas del porcentaje del ensayo Resto principalmente 2-metil-1-buteno
Índice de refracción 1.387
Cantidad 100 g
Número UN UN2460
Índice Merck 14,607
Información de solubilidad Miscible with alcohol,benzene,ligroin,ethylene oxide and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido