Learn More
2-Metil-2-buteno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646902 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10337150 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126490250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
2-metil-2-buteno, +99 %, C5H10, número CAS-513-35-9, 1,1,2-trimetiletileno, 2-buteno, 2-metilo, 2-metil-2-buteno, 2-metilbuteno-2, 3-metil-2-buteno, amileno, beta-isoamileno, etileno, trimetilo, n-amileno, trimetiletileno, 250 ml, 99 % mín. (GC), 01, 211, de 35,0 °C a 38,0 °C, 100,0, 99,0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-35-9
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00009276
Clave InChI BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
Nombre IUPAC 2-metilbut-2-eno
SMILES CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -134.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 35.0°C to 38.0°C
Temperatura de inflamación −45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 211
Índice Merck 15, 601
Gravedad específica 0.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.