Learn More
2-Metil-2-buteno, 90 %, equilibrio 2-Metil-1-buteno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11378621 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10196673 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10453385 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414090025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-35-9
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00009276
Clave InChI BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
Nombre IUPAC 2-metilbut-2-eno
SMILES CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butene
Punto de fusión -134.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 35.0°C to 38.0°C
Temperatura de inflamación −45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo Balance mainly 2-methyl-1-butene (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,211
Índice Merck 15,601
Gravedad específica 0.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido