Learn More
2-Metil-1-piperidino-2-propanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10689344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10689344 250 mg 250 miligramos
10421673 1 g 1 g
10163324 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10689344 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01185CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6105-74-4
Fórmula molecular C9H20N2
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD05022423
Clave InChI IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine
PubChem CID 2794702
Nombre IUPAC 2-metil-1-piperidin-1-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)(N)CN1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-piperidino-2-propanamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 97%