Learn More
2-Metil-1-buteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352229 5 g 5 g
11362229 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27230.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-46-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Methyl-1-butene is used as a solvent in organic synthesis. It is also used in the preparation of pinacolone, flavor enhancer, spice, crop protectants and tertiary amyl phenol. Further, it serves as a photosensitive material and concrete dispersant. In addition to this, it is used as a fuel and fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-1-buteno se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de pinacolona, potenciadores del sabor, especias, protectores de cultivos y amilfenol terciario. Además, sirve como material fotosensible y como dispersante de hormigón. Asimismo, se utiliza como aditivo combustible y combustible.
Solubilidad
Soluble en éter, etanol y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-46-2
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00009333
Clave InChI MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-butene, 2-methylbutene, 1-butene, 2-methyl, 1-isoamylene, 2-methylbutene-1, butene, 2-methyl, gamma-isoamylene, .gamma.-isoamylene, unii-33c9y0i55h, c2h5c ch3 =ch2
PubChem CID 11240
ChEBI CHEBI:77915
Nombre IUPAC 2-metilbut-1-eno
SMILES CCC(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-butene
Punto de fusión -137°C
Densidad 0.651
Punto de ebullición 31°C to 32°C
Temperatura de inflamación −48°C (−54°F)
Índice de refracción 1.374
Cantidad 5 g
Número UN UN2459
Información de solubilidad Soluble in ether,ethanol and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 98%