Learn More
2-Metoxi-4-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307199 5 g 5 g
11317199 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27391.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101084-96-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101084-96-2
Fórmula molecular C8H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 178.147
Número MDL MFCD02093781
Clave InChI MLIKCKXLGYEGAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-5-nitroanisole, acmc-20a4y1, 4-nitro-2-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-4-nitro-benzonitrile, 2-methyloxy-4-nitrobenzonitrile, 2-methoxy-4-nitrobenzonitrile
PubChem CID 291867
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-nitrobenzonitrilo
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 177°C to 180°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Porcentaje de pureza 98%