Learn More
2-Isopropilnaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432138 25 g 25 g
11422138 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15153.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2027-17-0 | C13H14 | 170.255 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2027-17-0
Fórmula molecular C13H14
Peso molecular (g/mol) 170.255
Número MDL MFCD00014322
Clave InChI TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
PubChem CID 16238
Nombre IUPAC 2-Propan-2-ilnaftaleno
SMILES CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylnaphthalene
Punto de fusión 14°C
Densidad 0.975
Punto de ebullición 268°C
Temperatura de inflamación 122°C (252°F)
Índice de refracción 1.587
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.26
Porcentaje de pureza 96%