Learn More
2-Isopropilnaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422138 5 g 5 g
11432138 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15153.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2027-17-0 | C13H14 | 170.255 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2027-17-0
Fórmula molecular C13H14
Peso molecular (g/mol) 170.255
Número MDL MFCD00014322
Clave InChI TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
PubChem CID 16238
Nombre IUPAC 2-Propan-2-ilnaftaleno
SMILES CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylnaphthalene
Punto de fusión 14°C
Densidad 0.975
Punto de ebullición 268°C
Temperatura de inflamación 122°C (252°F)
Índice de refracción 1.587
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.26
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.