Learn More
2-Hydroxydiphenylmethane, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10652002 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10652002 5 g Glass Bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10652002 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 162000050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28994-41-4
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.238
Número MDL MFCD00002242
Clave InChI CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxydiphenylmethane, o-benzylphenol, phenol, 2-phenylmethyl, benzylphenol, 2-benzyl-phenol, 2-phenylmethyl phenol, alpha-phenyl-o-cresol, o-cresol, .alpha.-phenyl, unii-sf555bl24o, 2-benzyl phenol
PubChem CID 24216
Nombre IUPAC 2-bencilfenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxydiphenylmethane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51°C to 55°C
Color Colorless to Pink-Red
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C6H5CH2C6H4OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystals