Learn More
2-Hydroxy atorvastatin calcium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16411319
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16411319 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16411319 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128828
MedChemExpress 2-Hydroxy atorvastatin calcium salt is a hydroxy metabolite of Atorvastatin calcium salt. Atorvastatin is a potent HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 value of 8 nM.
2-Hydroxy atorvastatin calcium salt is a hydroxy metabolite of Atorvastatin calcium salt. Atorvastatin is a potent HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 value of 8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy atorvastatin calcium salt
CAS 265989-46-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H35FN2O6.1/2Ca
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (21.02 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C(C(NC4=CC=CC=C4O)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O)=O)C=C1.[Ca].[1/2]
Peso molecular (g/mol) 594.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.69
Porcentaje de pureza 95.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism